Merck
AMBH2D6F9A45
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥31,200
5 G
¥123,000
ベンダーカタログ番号: A164040-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥31,200
5 G
¥123,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A164040-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HURPNPSJCSOLOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1472104-49-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)