Merck
AMBH2D6F9A33
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,600
250 MG
¥35,800
1 G
¥95,200
ベンダーカタログ番号: A272439-100MG
¥20,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,600
250 MG
¥35,800
1 G
¥95,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A272439-100MG
¥20,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-2-10-4-8-9-6(10)3-5;/h1-4H,7H2;1H
InChI Key
AEUXXLQIBZNQNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1598386-14-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)