Merck
AMBH2D6F9A2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,900
10 G
¥15,900
25 G
¥24,300
100 G
¥72,900
ベンダーカタログ番号: A195986-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,900
10 G
¥15,900
25 G
¥24,300
100 G
¥72,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A195986-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(6)9-3(2)7/h1H,(H2,7,8,9)
InChI Key
QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205672-25-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)