Merck
AMBH2D6F9942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
10 G
¥21,900
25 G
¥34,500
100 G
¥108,500
ベンダーカタログ番号: A181953-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
10 G
¥21,900
25 G
¥34,500
100 G
¥108,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A181953-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154874-94-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)