Merck
AMBH2D6F992B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,400
1 G
¥39,800
ベンダーカタログ番号: A122400-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,400
1 G
¥39,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122400-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)6-5(9)4(8)2-3-10-6/h2-3H,1H3
InChI Key
KEROPLWMUGCPSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034921-05-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)