Merck
AMBH2D6F9927
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,100
5 G
¥30,100
10 G
¥51,500
25 G
¥116,600
ベンダーカタログ番号: A211315-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,100
5 G
¥30,100
10 G
¥51,500
25 G
¥116,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A211315-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-5-10(9-13)6-8-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
DXABICKZWDHPIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146667-84-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)