Merck
AMBH2D6F98E8
Ambeed, Inc.
5-Aminomethylthiazole HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥12,400
1 G
¥15,300
5 G
¥44,200
25 G
¥182,700
ベンダーカタログ番号: A161001-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥12,400
1 G
¥15,300
5 G
¥44,200
25 G
¥182,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A161001-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H
InChI Key
WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)