Merck
AMBH2D6F98AB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(3-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,000
1 G
¥30,500
ベンダーカタログ番号: A128612-100MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,000
1 G
¥30,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A128612-100MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-(3-bromophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-15-11(14)9-6-10(16-13-9)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-6H,1H3
InChI Key
CMRCBZBHVKPEIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)