Merck
AMBH2D6F9871
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-cyanobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.58
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chloro-3-cyanobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4ClNO2/c9-7-2-1-5(8(11)12)3-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
FYNLALHBLSJPBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117738-76-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)