Merck
AMBH2D6F984A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,900
5 G
¥26,100
ベンダーカタログ番号: A480556-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,900
5 G
¥26,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A480556-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-5-6(11)3-4-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
DKVWLGFTRAWGAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081-04-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)