Merck
AMBH2D6F8F48
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,300
1 G
¥36,900
5 G
¥95,400
ベンダーカタログ番号: A337764-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,300
1 G
¥36,900
5 G
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A337764-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
InChI Key
DSMRKVAAKZIVQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)