Merck
AMBH2D6F8EA2
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminothiazol-5-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,700
250 MG
¥23,500
1 G
¥39,400
5 G
¥102,300
25 G
¥338,100
ベンダーカタログ番号: A119039-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,700
250 MG
¥23,500
1 G
¥39,400
5 G
¥102,300
25 G
¥338,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119039-100MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-9-7(8)12-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
JAZQWKNSZPGYPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62557-32-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62557-32-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)