Merck
AMBH2D6F8DCB
Ambeed, Inc.
2,4,7-Trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥18,800
ベンダーカタログ番号: A121248-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥18,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A121248-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4,7-trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2Cl3N3/c7-2-1-10-4-3(2)11-6(9)12-5(4)8/h1,10H
InChI Key
YKSHOCBYNLDZIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)