Merck
AMBH2D6F8D8E
Ambeed, Inc.
Dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
ベンダーカタログ番号: A127385-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A127385-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
QVEQNKJSDDMXOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77313-10-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)