Merck
AMBH2D6F8D50
Ambeed, Inc.
7-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥24,600
100 MG
¥29,900
250 MG
¥52,800
1 G
¥171,800
5 G
¥700,600
ベンダーカタログ番号: A327088-50MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥24,600
100 MG
¥29,900
250 MG
¥52,800
1 G
¥171,800
5 G
¥700,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A327088-50MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-6-8-1-2-10(6)9-4-5/h1-4H
InChI Key
FLCAFSOTMLXPPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1383481-11-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)