Merck
AMBH2D6F8C91
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥16,600
5 G
¥37,600
ベンダーカタログ番号: A225768-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥16,600
5 G
¥37,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.73
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A225768-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h5-7,10H2,1-4H3;1H
InChI Key
ZPISLPKNUNZUJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1188263-67-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)