Merck
AMBH2D6F8C29
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG9-alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥18,800
1 G
¥48,800
5 G
¥200,500
ベンダーカタログ番号: A173556-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥18,800
1 G
¥48,800
5 G
¥200,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
504.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A173556-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosan-28-ol
Inchi Code
1S/C25H44O10/c26-6-7-27-8-9-28-10-11-29-12-13-30-14-15-31-16-17-32-18-19-33-20-21-34-22-23-35-24-25-4-2-1-3-5-25/h1-5,26H,6-24H2
InChI Key
GMSWKGHIOXBMJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868594-48-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)