Merck
AMBH2D6F8C1B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N2-methylpyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥15,700
1 G
¥36,900
5 G
¥152,200
ベンダーカタログ番号: A157204-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥15,700
1 G
¥36,900
5 G
¥152,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A157204-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-N~2~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-6-5(8)2-4(7)3-10-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
BKWVCWSASGSHSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89415-54-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)