Merck
AMBH2D6F8B7F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-6-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,600
1 G
¥16,200
5 G
¥32,100
ベンダーカタログ番号: A137098-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,600
1 G
¥16,200
5 G
¥32,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A137098-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI Key
AAIDNHOUZKFBTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54852-68-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)