Merck
AMBH2D6F8B29
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloropicolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-2-1-4(3-9)10-6(5)8/h1-2H
InChI Key
GKCQPDVYUJLEIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256823-65-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)