Merck
AMBH2D6F8AE2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥23,000
10 G
¥36,700
25 G
¥78,900
ベンダーカタログ番号: A179184-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥23,000
10 G
¥36,700
25 G
¥78,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A179184-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c1-9-6(8)4-2-5(7)10-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
VFWZOBQPAHYSDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88770-19-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)