Merck
AMBH2D6F8903
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥14,400
10 G
¥18,400
25 G
¥32,500
100 G
¥105,600
ベンダーカタログ番号: A166212-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥14,400
10 G
¥18,400
25 G
¥32,500
100 G
¥105,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A166212-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
LAYNZUFIYSYHIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5194-37-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)