Merck
AMBH2D6F88EC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,800
10 G
¥14,200
25 G
¥21,900
100 G
¥59,700
ベンダーカタログ番号: A139839-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,800
10 G
¥14,200
25 G
¥21,900
100 G
¥59,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A139839-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3
InChI Key
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170235-26-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)