Merck
AMBH2D6F88B2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.56
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2ClF4N/c9-6-2-5(8(11,12)13)1-4(3-14)7(6)10/h1-2H
InChI Key
XRFKGJGJYKZNMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129931-47-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)