Merck
AMBH2D6F8889
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)8-4-2-3-7(6-12)9(8)5-11/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
GRKQJOGXXYPOSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/908562-24-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)