Merck
AMBH2D6F8887
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
InChI Key
HKLQWLOMEUJSOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81971-38-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)