Merck
AMBH2D6F8857
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,100
1 G
¥25,000
5 G
¥92,800
ベンダーカタログ番号: A119043-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,100
1 G
¥25,000
5 G
¥92,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119043-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-6-1-2-11-8-7(6)5(3-10)4-12-8/h1-2,4H,(H,11,12)
InChI Key
FISOZTLOLLQPFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159982-14-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)