Merck
AMBH2D6F87F0
Ambeed, Inc.
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥14,600
25 G
¥38,200
100 G
¥128,100
ベンダーカタログ番号: A241249-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥14,600
25 G
¥38,200
100 G
¥128,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A241249-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
10-bromo-7H-benzo[c]carbazole
Inchi Code
1S/C16H10BrN/c17-11-6-8-14-13(9-11)16-12-4-2-1-3-10(12)5-7-15(16)18-14/h1-9,18H
InChI Key
YHAHNQXQOZYZLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1698-16-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)