Merck
AMBH2D6F87E1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-7-6(4-5)8(10)12-11-7/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JQHYEHRKSDHNFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885271-25-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)