Merck
AMBH2D6F87DB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,500
250 MG
¥21,900
1 G
¥39,600
5 G
¥165,700
ベンダーカタログ番号: A412194-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,500
250 MG
¥21,900
1 G
¥39,600
5 G
¥165,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A412194-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-7-6(8)2-5(4-10)3-9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
BKATVSAQJLGKJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884494-73-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)