Merck
AMBH2D6F8700
Ambeed, Inc.
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,000
1 G
¥11,800
5 G
¥12,900
25 G
¥25,200
100 G
¥65,000
ベンダーカタログ番号: A135570-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,000
1 G
¥11,800
5 G
¥12,900
25 G
¥25,200
100 G
¥65,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.86
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A135570-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylthiophene
Inchi Code
1S/C5H3Br3S/c1-2-3(6)5(8)9-4(2)7/h1H3
InChI Key
DTLNXOZXOZCNMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)