Merck
AMBH2D6F86FE
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥17,900
1 G
¥34,100
5 G
¥111,600
ベンダーカタログ番号: A195366-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥17,900
1 G
¥34,100
5 G
¥111,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A195366-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-11-7-13(12-9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
InChI Key
NECVCOZCCWXGLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138624-97-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)