Merck
AMBH2D6F86B6
Ambeed, Inc.
(2-Bromopyridin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,400
250 MG
¥17,500
1 G
¥42,400
5 G
¥132,500
ベンダーカタログ番号: A150324-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,400
250 MG
¥17,500
1 G
¥42,400
5 G
¥132,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A150324-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromo-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
InChI Key
OEOAEMBKKWPLSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858362-82-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)