Merck
AMBH2D6F8692
Ambeed, Inc.
(5-Methoxybenzofuran-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.98
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methoxy-1-benzofuran-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BO4/c1-13-7-2-3-8-6(4-7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
XLIQZZGLIJLKTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/551001-79-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)