Merck
AMBH2D6F8617
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,200
5 G
¥22,600
25 G
¥59,000
ベンダーカタログ番号: A458157-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,200
5 G
¥22,600
25 G
¥59,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A458157-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-methyl-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8-3-4-9-7-10(12(14)15-2)5-6-11(9)13-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
KGSIXOOGGCSYTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108166-01-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)