Merck
AMBH2D6F85E0
Ambeed, Inc.
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥17,900
1 G
¥26,300
5 G
¥70,900
ベンダーカタログ番号: A100270-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥17,900
1 G
¥26,300
5 G
¥70,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A100270-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
InChI Key
XFKYUMYFILZJGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13865-20-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)