Merck
AMBH2D6F85AC
Ambeed, Inc.
5H-Pyrido[4,3-b]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥29,900
25 G
¥104,000
ベンダーカタログ番号: A178607-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥29,900
25 G
¥104,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A178607-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2H-pyrido[4,3-b]indole
Inchi Code
1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-7-12-6-5-11(9)13-10/h1-7,13H
InChI Key
RDMFHRSPDKWERA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/244-69-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/244-69-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)