Merck
AMBH2D6F8574
Ambeed, Inc.
1-(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥16,800
1 G
¥35,400
5 G
¥132,500
ベンダーカタログ番号: A160262-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥16,800
1 G
¥35,400
5 G
¥132,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A160262-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5(9)6-3-7-4-8(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
DARZKTBWZJGBSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20970-50-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)