Merck
AMBH2D6F84EF
Ambeed, Inc.
2,7-Dibromo-9-(heptadecan-9-yl)-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,300
1 G
¥17,300
5 G
¥39,800
25 G
¥119,300
ベンダーカタログ番号: A200609-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,300
1 G
¥17,300
5 G
¥39,800
25 G
¥119,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
563.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A200609-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,7-dibromo-9-(1-octylnonyl)-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C29H41Br2N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25(16-14-12-10-8-6-4-2)32-28-21-23(30)17-19-26(28)27-20-18-24(31)22-29(27)32/h17-22,25H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
HRUNMSCVUSIWQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/955964-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)