Merck
AMBH2D6F84DF
Ambeed, Inc.
tert-butyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥14,400
1 G
¥17,900
5 G
¥40,000
10 G
¥66,300
25 G
¥140,900
100 G
¥446,700
ベンダーカタログ番号: A180994-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥14,400
1 G
¥17,900
5 G
¥40,000
10 G
¥66,300
25 G
¥140,900
100 G
¥446,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A180994-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-10-8-15(9-11-16)6-4-12(17)5-7-15/h4-11H2,1-3H3
InChI Key
UXZBTEIHIQFMIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873924-08-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)