Merck
AMBH2D6F8467
Ambeed, Inc.
(6-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(6-chloro-2-pyrazinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-5-3-8-2-4(1-7)9-5;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI Key
MHHGCIVOVGEUCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357945-24-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357945-24-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)