Merck
AMBH2D6F8465
Ambeed, Inc.
2-(Methylamino)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,100
1 G
¥25,200
5 G
¥93,900
ベンダーカタログ番号: A134352-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,100
1 G
¥25,200
5 G
¥93,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134352-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI Key
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7755-70-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)