Merck
AMBH2D6F845A
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,700
1 G
¥44,400
5 G
¥102,900
ベンダーカタログ番号: A279376-250MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,700
1 G
¥44,400
5 G
¥102,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A279376-250MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
CRZWUUUZTIMHML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89402-28-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)