Merck
AMBH2D6F83A8
Ambeed, Inc.
Chroman-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,700
250 MG
¥40,000
1 G
¥98,700
ベンダーカタログ番号: A232324-100MG
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,700
250 MG
¥40,000
1 G
¥98,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A232324-100MG
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-4-3-7-2-1-5-13-9(7)6-8/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,11,12)
InChI Key
PMBKBKXGTAPJGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/527681-33-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)