Merck
AMBH2D6F83A3
Ambeed, Inc.
2',3',5',6'-Tetrahydrospiro[indoline-3,4'-pyran]-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2',3',5',6'-tetrahydrospiro[indoline-3,4'-pyran]-2-one
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-12(5-7-15-8-6-12)9-3-1-2-4-10(9)13-11/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChI Key
DRLCYGPZVJLECD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/304876-29-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)