Merck
AMBH2D6F81F5
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloropyridin-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥23,900
5 G
¥79,300
ベンダーカタログ番号: A363205-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥23,900
5 G
¥79,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A363205-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(6-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
KFBYRBFYHOJYTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow to Brown Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)