Merck
AMBH2D6F813C
Ambeed, Inc.
Quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥29,900
1 G
¥63,900
5 G
¥184,200
ベンダーカタログ番号: A151736-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥29,900
1 G
¥63,900
5 G
¥184,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A151736-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)8-1-4-9(5-2-8)6-3-8;/h1-6H2,(H,10,11);1H
InChI Key
JTYXRFSULOZNPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)