Merck
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,300
1 G
¥55,000
5 G
¥176,500
10 G
¥257,700
25 G
¥527,500
ベンダーカタログ番号: A296639-250MG
¥28,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,300
1 G
¥55,000
5 G
¥176,500
10 G
¥257,700
25 G
¥527,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A296639-250MG
¥28,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)