Merck
AMBH2D6F8035
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-fluoro-3-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,900
5 G
¥20,400
25 G
¥66,300
100 G
¥209,100
ベンダーカタログ番号: A238040-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,900
5 G
¥20,400
25 G
¥66,300
100 G
¥209,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A238040-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO4/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)10)11(13)14/h2-3H,1H3
InChI Key
ODDWYOBMSSXDDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1154278-17-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)