Merck
AMBH2D6F8017
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.47
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI Key
NWXVAUFKPOPUAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)